Potassium hexachlororhodate (III) ≥99.99% (baseado em metais) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium hexachlororhodate(III)
41013.01
41013.03
41013.06
41013.01EA
175
EUR
41013.01
41013.03
41013.06
Potassium hexachlororhodate (III) ≥99.99% (baseado em metais) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Potassium hexachlororhodate (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 13845-07-3
Molecular Formula: K3RhCl6
Formula Weight: 432.93
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192414
Fórmula:
Cl₆K₃Rh Peso Molecular: 432.92 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192414 Número CAS: 13845-07-3 EINECS: 237-569-1 |