Print…
2-(Propyloxy)ethanol 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 63.2 EUR
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-(Propyloxy)ethanol 98%, puro
2-(Propyloxy)ethanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Ponto de Fusão: –70 °C
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072645
Número CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1986
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %