Print…
Dichloro(chloromethyl)methylsilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
313370250 313371000
ACRO313370250EA 32.2 EUR
ACRO313370250 ACRO313371000
Dichloro(chloromethyl)methylsilane 95%
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Fórmula: C₂H₅Cl₃Si
Ponto de ebulição: 121…122 °C
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000874
Número CAS: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN: 2986
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %