Print…
(4-Bromophenyl)acetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19028.14 A19028.06
A19028.14EA 263 EUR
A19028.14 A19028.06
(4-Bromophenyl)acetone ≥98%
(4-Bromophenyl)acetone
Purity: 98% CAS No.: 6186-22-7 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.07 MDL No.: MFCD00210401
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210401
Número CAS: 6186-22-7