Print…
(4-Bromophenyl)acetone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Bromophenylacetone
380220050 380220250
ACRO380220050EA 65.4 EUR
ACRO380220050 ACRO380220250
(4-Bromophenyl)acetone 97%
(4-Bromophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉BrO
Peso Molecular: 213.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210401
Número CAS: 6186-22-7
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %