Print…
(3-Bromophenyl)acetone 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
350600050 350600250
ACRO350600050EA 74.8 EUR
ACRO350600050 ACRO350600250
(3-Bromophenyl)acetone 98+%
(3-Bromophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉BrO
Peso Molecular: 213.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210400
Número CAS: 21906-32-1
Encomendar
Appearance Clear light yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %