Print…
2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55453.06 H55453.14
H55453.06EA 83.4 EUR
H55453.06 H55453.14
2,5-Dibromohydroquinone ≥97%
2,5-Dibromohydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 14753-51-6 Molecular Formula: C6H4Br2O2 Formula Weight: 267.90 Melting Point: 191-194° MDL No.: MFCD00192664
Fórmula: C₆H₄Br₂O₂
Ponto de Fusão: 191…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192664
Número CAS: 14753-51-6