Print…
Tetracloreto de titânio 1 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Titanium tetrachloride
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 60.5 EUR
H31830.AE H31830.AP
Tetracloreto de titânio 1 M em diclorometano
Tetracloreto de titânio
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Fórmula: Cl₄Ti
Densidade: 1,365
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011267
Número CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 8,III