Print…
Oxalyl dichloride 2 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Oxalyl chloride
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 57.3 EUR
H31617.AE H31617.AP
Oxalyl dichloride 2 M em diclorometano
Oxalyl dichloride
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Fórmula: C₂Cl₂O₂
Densidade: 1,335
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000704
Número CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II