Print…
Monocloreto de Iodo 1 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H31938.AE H31938.AP
H31938.AEEA 71 EUR
H31938.AE H31938.AP
Monocloreto de Iodo 1 M em diclorometano
Monocloreto de Iodo
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011354
Fórmula: ClI
Densidade: 1,420
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,III