Print…
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
15808.18 15808.30 15808.A1
15808.18EA 27.4 EUR
15808.18 15808.30 15808.A1
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
CAS No.: 78-42-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O) Formula Weight: 434.64 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.93 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 216°/4mm MDL No.: MFCD00009491
Fórmula: C₂₄H₅₁O₄P
Peso Molecular: 434.64 g/mol
Ponto de ebulição: 216 °C (4 mmHg)
Densidade: 0.93
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009491
Número CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6