Print…
3-Hexylthiophene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55891.03 H55891.06 H55891.14
H55891.03EA 39.1 EUR
H55891.03 H55891.06 H55891.14
3-Hexylthiophene ≥99%
3-Hexylthiophene
Fórmula: C₁₀H₁₆S
Ponto de ebulição: 65 °C (0,45 mmHg)
Densidade: 0,936
Ponto de Inflamação: 37 °C (99 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143181
Número CAS: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III