Print…
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trimethyl(phenylethynyl)silane
H55866.06 H55866.14 H55866.22
H55866.06EA 57.1 EUR
H55866.06 H55866.14 H55866.22
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Purity: 99% CAS No.: 2170-06-1 Molecular Formula: C11H14Si Formula Weight: 174.32 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Liquid Density: 0.886 Refractive Index: 1.5280 Appearance: Colourless Boiling Point: 87-88°/9mm Beilstein Reference: 3088678 MDL No.: MFCD00054860
Fórmula: C₁₁H₁₄Si
Peso Molecular: 174.32 g/mol
Ponto de ebulição: 87…88 °C (9 mmHg)
Densidade: 0.886
Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054860
Número CAS: 2170-06-1