Print…
Hidrogénossulfureto de sódio ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
7448-12EA 56.9 EUR
7448-12 7448-20
Hidrogénossulfureto de sódio ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Hidrogénossulfureto de sódio
Fórmula: HNaO₃S
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as SO₂) ≥58.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %