Print…
Hidrogenocarnonato de potássio, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Potassium bicarbonate
0889-1KGEA 175 EUR
0889-1KG 0889-500G
Hidrogenocarnonato de potássio, grade reagente
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula: KHCO₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de Fusão: 292
Densidade: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691