Print…
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55337.03 H55337.06 H55337.14
H55337.03EA 35.2 EUR
H55337.03 H55337.06 H55337.14
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine ≥98%
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₅ClN₂
Peso Molecular: 210.71 g/mol
Ponto de ebulição: 104…106 °C (0.1 mmHg)
Densidade: 1.140
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040791
Número CAS: 23145-88-2
UN: 3267
ADR: 8 III