Print…
4-Propoxyaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 48.6 EUR
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyaniline ≥97%
4-Propoxyaniline
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043621
Número CAS: 4469-80-1
EINECS: 224-740-0