Print…
4-Hexyloxyaniline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 77 EUR
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyaniline ≥99%
4-Hexyloxyaniline
Fórmula: C₁₂H₁₉NO
Ponto de ebulição: 155…158 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007868
Número CAS: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8