2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H54689.MD
H54689.03
H54689.MDEA
166
EUR
H54689.MD
H54689.03
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 741709-63-7
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 105-106°
MDL No.: MFCD06657825
Fórmula:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Ponto de Fusão: 105…106 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06657825 Número CAS: 741709-63-7 |