Print…
Acetato de amônia 5 M em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
09691-100ML 09691-1L 09691-250ML
SIAL09691-100MLEA 90.8 EUR
SIAL09691-100ML SIAL09691-1L SIAL09691-250ML
Acetato de amônia 5 M em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Acetato de amónia
Fórmula: H₃CCOONH₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013066
Número CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM