Erbium triacetate tetrahydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45897.14
45897.22
45897.14EA
103
EUR
45897.14
45897.22
Erbium triacetate tetrahydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Erbium triacetate tetrahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 15280-57-6
Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O
Formula Weight: 416.45 (344.39anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.114
Appearance: Pink
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013034
Fórmula:
C₆H₉ErO₆·4H₂O Densidade: 2,114 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013034 Número CAS: 15280-57-6 EINECS: 247-067-4 |