4,6-Difluoroindole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54536.03
H54536.06
H54536.03EA
124
EUR
H54536.03
H54536.06
4,6-Difluoroindole ≥97%
4,6-Difluoroindole
Purity: 97%
CAS No.: 199526-97-1
Molecular Formula: C8H5F2N
Formula Weight: 153.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Fórmula:
C₈H₅F₂N |
Número MDL :
MFCD01075213 Número CAS: 199526-97-1 |