Print…
Ácido 3-Cloroantranilico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0786-25G A0786-5G
TCIAA0786-25GEA 181 EUR
TCIAA0786-25G TCIAA0786-5G
Ácido 3-Cloroantranilico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido 3-Cloroantranilico
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 194 °C
Número MDL : MFCD00134229
Número CAS: 6388-47-2
EINECS: 228-996-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=388ddf089fc3554ed24feec53bd0b41c0035da4f&vid=1c0c4949e5ca0a499c6e5c21ce1f61c803aecbb1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C