Print…
Ácido 4-Metoxisalicílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 56.9 EUR
H55345.06 H55345.14
Ácido 4-Metoxisalicílico ≥98%
Ácido 4-Metoxisalicílico
Purity: 98% CAS No.: 2237-36-7 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00002450
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002450
Número CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0