Print…
trans-3-Heptene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 68.7 EUR
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Heptene ≥97%
trans-3-Heptene
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 94 °C
Ponto de Fusão: –137 °C
Densidade: 0,698
Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009475
Número CAS: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3,II