Print…
1-Octanol, anidro 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: n-Octanol
434581000 434580010
434581000.EA 44.8 EUR
434581000. 434580010.
1-Octanol, anidro 99%, AcroSeal®
1-Octanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 0,824 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002988
Número CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.004 %