Print…
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
329746-25G 329746-5G
SIAL329746-25GEA 282 EUR
SIAL329746-25G SIAL329746-5G
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Octyl isocyanate
Fórmula: C₉H₁₇NO
Ponto de ebulição: 78 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013887
Número CAS: 3158-26-7
EINECS: 221-598-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III