3,3'-Diaminobenzidina (DAB) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamina
H54000.06
H54000.14
H54000.22
H54000.06EA
68.5
EUR
H54000.06
H54000.14
H54000.22
3,3'-Diaminobenzidina (DAB) 99%
3,3'-Diaminobenzidina
Purity: 99%
CAS No.: 91-95-2
Molecular Formula: C12H14N4
Formula Weight: 214.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00007725
Fórmula:
C₁₂H₁₄N₄ Peso Molecular: 214.27 g/mol Ponto de Fusão: 175…177 °C |
Número MDL :
MFCD00007725 Número CAS: 91-95-2 EINECS: 202-110-6 |