3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
H55068.03
H55068.06
H55068.03EA
49.5
EUR
H55068.03
H55068.06
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Fórmula:
C₄H₃F₃N₂ Ponto de ebulição: 70 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 45…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00115018 Número CAS: 20154-03-4 |