2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55771.03
H55771.06
H55771.03EA
197
EUR
H55771.03
H55771.06
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56962-11-9
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 145-147°
MDL No.: MFCD00052184
Fórmula:
C₇H₅ClO₂ Ponto de Fusão: 145…147 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052184 Número CAS: 56962-11-9 |