Print…
Acetonitrilo ≥99.5% para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
K981-1LEA 435 EUR
K981-1L K981-4L
Acetonitrilo ≥99.5% para HPLC
Acetonitrilo
  • High purity, functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry.
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background.
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 81,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45,7 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@220nm <2
Abs.@254nm <0.5
Assay >99.5 %
Liquid Chromatography Suitability Pass
Residue After Evaporation <0.005 %
Titrable Acid <8 meq/g
Titrable Base <0.6 meq/g
Water (KF) <0.3 %