Print…
Hidróxido de sódio 10 mol/l (10 N) em solução aquosa, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
E584-100MLEA 62.6 EUR
E584-100ML E584-500ML
Hidróxido de sódio 10 mol/l (10 N) em solução aquosa, grade reagente
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l