Trimetilamina 45% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43282.K4
43282.AP
43282.K4EA
318
EUR
43282.K4
43282.AP
Trimetilamina 45% (w/w) em solução aquosa
Trimetilamina
CAS No.: 75-50-3
Molecular Formula: (CH3)3N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -20°(-4°F)
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -2°
Boiling Point: 30°
Beilstein Reference: 956566
Merck Reference: 14,9710
UN No.: 1297
MDL No.: MFCD00008327
Fórmula:
C₃H₉N Peso Molecular: 59.11 g/mol Ponto de ebulição: 30 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –20 °C (–4 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008327 Número CAS: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 1297 ADR: 3 I Merck Index: 14,9710 |