Ouro 1000 mg/L em 2M de ácido clorídrico (de HAuCl₄) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.70216.0100
1.70216.0500
1.70216.0100EA
124
EUR
1.70216.0100
1.70216.0500
Ouro 1000 mg/L em 2M de ácido clorídrico (de HAuCl₄) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Gold Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST