Print…
Celite® 545, tratado com carbonato de sódio, calcinado com fluxo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33152.0B H33152.0I
H33152.0BEA 64.7 EUR
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, tratado com carbonato de sódio, calcinado com fluxo
Celite® 545, filter aid
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Fórmula: SiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132803
Número CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0