Print…
4,4'-Dithiodianiline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-aminophenyl) disulphide, 4-Aminophenyl Disulphide, Di(4-aminophenyl) Disulphide, 4-Aminophenyl disulphide, 4,4'-Diaminodiphenyl Disulphide
D0291-25G D0291-5G
TCIAD0291-25GEA 216 EUR
TCIAD0291-25G TCIAD0291-5G
4,4'-Dithiodianiline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,4'-Dithiodianiline
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂S₂
Peso Molecular: 248.37 g/mol
Número MDL : MFCD00007882
Número CAS: 722-27-0
EINECS: 211-961-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency