Print…
Tricloreto de boro 1 M em hexanos (mistura de isômeros)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H32833.AE H32833.AP
H32833.AEEA 76.4 EUR
H32833.AE H32833.AP
Tricloreto de boro 1 M em hexanos (mistura de isômeros)
Tricloreto de boro
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00011313
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 0.738
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01378