Print…
Tricloreto de boro 1 M em heptano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H32785.AE H32785.AP
H32785.AEEA 124 EUR
H32785.AE H32785.AP
Tricloreto de boro 1 M em heptano
Tricloreto de boro
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Flash Point: -4°(25°F) Boiling Point: 90° UN No.: 3384 MDL No.: MFCD00011312
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 1.876
Ponto de Inflamação: –4 °C (25 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,01378