Print…
4,4'-(1-Methylpropylidene)diphenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bisphenol B, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane, 4,4'-(Butane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Butane-2,2-diyldiphenol
B1050-25G B1050-5G
TCIAB1050-25GEA 148 EUR
TCIAB1050-25G TCIAB1050-5G
4,4'-(1-Methylpropylidene)diphenol ≥98.0% (por GC)
4,4'-(1-Methylpropylidene)diphenol
Fórmula: C₁₆H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 412 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124…125 °C
Número MDL : MFCD00020179
Número CAS: 77-40-7
EINECS: 201-025-1
Merck Index: 14,01298
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57498c0dc26a93298a349a2531da13ca1fbf4df8&vid=57498c0dc26a93298a349a2531da13ca1fbf4df8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency