Print…
Éter monoetílico de dietilenoglicol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E0048-500G E0048-25G
TCIAE0048-500GEA 23 EUR
TCIAE0048-500G TCIAE0048-25G
Éter monoetílico de dietilenoglicol ≥99.0% (por GC)
Éter monoetílico de dietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Fusão: -80
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002872
Número CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
ALCANCE: 01-2119475105-42
Merck Index: 14,01800
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&vid=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %