Ítrio solução padrão 1000 mg/L Y em 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88117.AP
88117.AE
88117.APEA
117
EUR
88117.AP
88117.AE
Ítrio solução padrão 1000 mg/L Y em 5% ácido nítrico (de Y₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certificações: Tracciabile NIST