Print…
Ítrio solução padrão 1.000 mg/l Y em 5% ácido nítrico (de Y2O3) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13855.AP 13855.AE 13855.AD
13855.APEA 230 EUR
13855.AP 13855.AE 13855.AD
Ítrio solução padrão 1.000 mg/l Y em 5% ácido nítrico (de Y2O3) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Yttrium Standards
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Rastreável de NIST
Certificações: Traceable to NIST