Print…
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54638.03 H54638.06
H54638.03EA 126 EUR
H54638.03 H54638.06
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Indole-2-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 19005-93-7 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03001425
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001425
Número CAS: 19005-93-7