Print…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1477-25ML D1477-500ML D1477-100ML
TCIAD1477-25MLEA 17 EUR
TCIAD1477-25ML TCIAD1477-500ML TCIAD1477-100ML
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0% (por GC)
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 8°C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 120°C
Número MDL : MFCD00003188
Número CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03249
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&vid=ceb806b0a28e9b70534f454070150f123a2f5abf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %