Estanho 1000 mg/L em 20% ácido clorídrico (de Sn) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88112.AE
88112.AP
88112.AEEA
55.2
EUR
88112.AE
88112.AP
Estanho 1000 mg/L em 20% ácido clorídrico (de Sn) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificações: Rastreável de NIST