Print…
Estanho 1000 mg/L em 20% ácido clorídrico (de Sn) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13863.AD 13863.AE 13863.AP
13863.ADEA 80.9 EUR
13863.AD 13863.AE 13863.AP
Estanho 1000 mg/L em 20% ácido clorídrico (de Sn) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Tin Standards
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificações: Rastreável de NIST