Print…
Platina 1000 mg/L em 20% de ácido clorídrico (de Pt) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88086.AEEA 90 EUR
88086.AE 88086.AP
Platina 1000 mg/L em 20% de ácido clorídrico (de Pt) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Platinum Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificações: Rastreável de NIST