Print…
Platina 1000 mg/L em 20% de ácido clorídrico (de Pt) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13827.APEA 451 EUR
13827.AP 13827.AE 13827.AD
Platina 1000 mg/L em 20% de ácido clorídrico (de Pt) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Platinum Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificações: Rastreável de NIST