Print…
Oxido de Trifenilfosfina
Fornecedor: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 30.6 EUR
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Oxido de Trifenilfosfina
Oxido de Trifenilfosfina
Fórmula: C₁₈H₁₅OP
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Número MDL : MFCD00002080
Número CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8