Print…
Ferroceno, alta pureza
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 39.4 EUR
B25007.18 B25007.30
Ferroceno, alta pureza
Ferroceno
Fórmula: C₁₀H₁₀Fe
Ponto de ebulição: 249 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001427
Número CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070